3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2099-1G D2099-25G D2099-5G
TCIAD2099-1GEA 26 EUR
TCIAD2099-1G TCIAD2099-25G TCIAD2099-5G
3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98.0% (por GC)
3,4-Dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula: C₆H₆O₄
Pto. Ebullición: 247 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55 °C
Número MDL: MFCD00101316
Núm. CAS: 5222-73-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&vid=e0e06182509627d3d7a46ec6504bed9559a8dda6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C