3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D1399-25G
D1399-5G
TCIAD1399-25GEA
168
EUR
TCIAD1399-25G
TCIAD1399-5G
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,4-Dihidroxi-3-ciclobuteno-1,2-diona
Formula:
C₄H₂O₄ Pto. de fusión: 293 °C Densidad: 1 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00001334 Núm. CAS: 2892-51-5 EINECS: 220-761-4 ADR: 8,II Índice Merck: 14,08769 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |