Prednisolona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Prednisolonum
P0637-1G P0637-5G P0637-25G
TCIAP0637-1GEA 34 EUR
TCIAP0637-1G TCIAP0637-5G TCIAP0637-25G
Prednisolona ≥98.0% (by HPLC)
Prednisolona
Formula: C₂₁H₂₈O₅
Pto. Ebullición: 571 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246 °C
Densidad: 1,212 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00003649
Núm. CAS: 50-24-8
EINECS: 200-021-7
Índice Merck: 14,07721
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&vid=def5e482872820c4be850ecfb789b3fcb03155b4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +97.0 to +103.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency