Metilprednisolona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
M1665-1G M1665-5G
TCIAM1665-1GEA 71 EUR
TCIAM1665-1G TCIAM1665-5G
Metilprednisolona ≥98.0% (by HPLC)
Metilprednisolona
Formula: C₂₂H₃₀O₅
Pto. de fusión: 237°C
Número MDL: MFCD00010591
Núm. CAS: 83-43-2
EINECS: 201-476-4
Índice Merck: 14,06111
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a439fb1e497b8828a8da9848f89c40c1ec6ed76&vid=6a439fb1e497b8828a8da9848f89c40c1ec6ed76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +79.0 to +86.0 deg (C=1, Dioxane)