Hidrocortisona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
H0533-25G H0533-1G
TCIAH0533-25GEA 240 EUR
TCIAH0533-25G TCIAH0533-1G
Hidrocortisona ≥98.0% (by HPLC)
Hidrocortisona
Formula: C₂₁H₃₀O₅
MW: 362,47 g/mol
Pto. Ebullición: 567 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 202…204 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00011654
Núm. CAS: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Índice Merck: 14,04787
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +150 to +156 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in hot Dioxane almost transparency