Prednisona ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
P1276-5G P1276-25G
TCIAP1276-5GEA 56 EUR
TCIAP1276-5G TCIAP1276-25G
Prednisona ≥96.0% (by HPLC)
Prednisona
Formula: C₂₁H₂₆O₅
Pto. de fusión: 230…232 °C
Número MDL: MFCD00003608
Núm. CAS: 53-03-2
EINECS: 200-160-3
Índice Merck: 14,07722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cd6c6e6c820af7d37f8364a695c6b235d0a0644&vid=2cd6c6e6c820af7d37f8364a695c6b235d0a0644&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Specific rotation [a]20/D +165.0 to +175.0 deg (C=0.5, Dioxane)
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity