3-Nitrobenzamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0321-25G N0321-500G
TCIAN0321-25GEA 43 EUR
TCIAN0321-25G TCIAN0321-500G
3-Nitrobenzamida ≥98.0% (por GC)
3-Nitrobenzamida
Formula: C₇H₆N₂O₃
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140 °C
Número MDL: MFCD00007984
Núm. CAS: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7eb84dfb20ca210025d88a3616616963b1fd1f7&vid=f7eb84dfb20ca210025d88a3616616963b1fd1f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency