4-Nitrobenzamida ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Atención
N0323-25G N0323-500G
TCIAN0323-25GEA 48 EUR
TCIAN0323-25G TCIAN0323-500G
4-Nitrobenzamida ≥98.0% (by total nitrogen basis)
4-Nitrobenzamida
Formula: C₇H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 198…202 °C
Densidad: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007994
Núm. CAS: 619-80-7
EINECS: 210-613-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4855ad8d09207894c2b53a180f76c61c7d4d99ee&vid=4855ad8d09207894c2b53a180f76c61c7d4d99ee&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C