2,4-Dihidroxibenzamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3460-25G D3460-5G
TCIAD3460-25GEA 106 EUR
TCIAD3460-25G TCIAD3460-5G
2,4-Dihidroxibenzamida ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4-Dihidroxibenzamida
Formula: C₇H₇NO₃
Pto. de fusión: 228°C
Número MDL: MFCD00064913
Núm. CAS: 3147-45-3
EINECS: 221-567-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2c1c803a98c5e89f02f32079c2f8f6c12ba08c3&vid=b2c1c803a98c5e89f02f32079c2f8f6c12ba08c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %