2-Piridilacetato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
P1075-25G
P1075-5G
TCIAP1075-25GEA
154
EUR
TCIAP1075-25G
TCIAP1075-5G
2-Piridilacetato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Piridilacetato de etilo
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Pto. Ebullición: 122°C Pto. de fusión: 86…90 °C Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00006359 Núm. CAS: 2739-98-2 EINECS: 220-365-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...