4-Piridilacetato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
P1399-25G P1399-5G
TCIAP1399-25GEA 259 EUR
TCIAP1399-25G TCIAP1399-5G
4-Piridilacetato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Piridilacetato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00051830
Núm. CAS: 54401-85-3
EINECS: 259-150-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=680a6ee300f6d06d5d122d9183c0e72ff2763b5b&vid=680a6ee300f6d06d5d122d9183c0e72ff2763b5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %