3-Fenilpropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1304-25G P1304-250G
TCIAP1304-25GEA 25 EUR
TCIAP1304-25G TCIAP1304-250G
3-Fenilpropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
3-Fenilpropionato de etilo
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 248°C
Densidad: 1,0343 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00009206
Núm. CAS: 2021-28-5
EINECS: 217-966-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&vid=b5a0f094458f5c1d2b0dfe7b1efd2c253b303d4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %