(4-Aminofenil)acetato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
A1289-25G A1289-5G
TCIAA1289-25GEA 589 EUR
TCIAA1289-25G TCIAA1289-5G
(4-Aminofenil)acetato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(4-Aminofenil)acetato de etilo
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Número MDL: MFCD00017569
Núm. CAS: 5438-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c3e90e9772965c3458a484ee9e59d3a25a58f03&vid=3c3e90e9772965c3458a484ee9e59d3a25a58f03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency