Nitroacetato de etilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
N0657-25G N0657-5G
TCIAN0657-25GEA 83 EUR
TCIAN0657-25G TCIAN0657-5G
Nitroacetato de etilo ≥95.0% (por GC)
Nitroacetato de etilo
Formula: C₄H₇NO₄
Pto. Ebullición: 107°C
Densidad: 1,226 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00007403
Núm. CAS: 626-35-7
EINECS: 210-944-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ffe933382ea8afbd9182888760fbbba54fdb8b&vid=74ffe933382ea8afbd9182888760fbbba54fdb8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %