Metoxiacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methoxyacetic methyl ester
M0863-25ML M0863-500ML
TCIAM0863-25MLEA 17 EUR
TCIAM0863-25ML TCIAM0863-500ML
Metoxiacetato de metilo ≥97.0% (por GC)
Metoxiacetato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 132°C
Densidad: 1,0579 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 35°C
Número MDL: MFCD00008451
Núm. CAS: 6290-49-9
EINECS: 228-539-9
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&vid=6e112b7aec25623c3e54b6f480b7acb6ea5961dc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %