Dietoxiacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D1883-25ML D1883-500ML D1883-100ML
TCIAD1883-25MLEA 50 EUR
TCIAD1883-25ML TCIAD1883-500ML TCIAD1883-100ML
Dietoxiacetato de etilo ≥97.0% (por GC)
Dietoxiacetato de etilo
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 84°C
Densidad: 0,994 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00009231
Núm. CAS: 6065-82-3
EINECS: 227-999-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e8e70a55bbb277266fd668a0424c0aedf41f482&vid=2e8e70a55bbb277266fd668a0424c0aedf41f482&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %