Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D0500-25G D0500-500G
TCIAD0500-25GEA 17 EUR
TCIAD0500-25G TCIAD0500-500G
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de 2-(2-etoxietoxi)etilo
Formula: C₈H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de fusión: –25 °C
Densidad: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00041928
Núm. CAS: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&vid=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %