(Metiltio)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Methylthio)acetic ethyl ester, Ethyl 2-(methylthio)acetate
M0897-25G M0897-5G
TCIAM0897-25GEA 42 EUR
TCIAM0897-25G TCIAM0897-5G
(Metiltio)acetato de etilo ≥98.0% (por GC)
(Metiltio)acetato de etilo
Formula: C₅H₁₀O₂S
MW: 134.2 g/mol
Pto. Ebullición: 176°C
Densidad: 1.04
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00009182
Núm. CAS: 4455-13-4
EINECS: 224-700-2
UN: 3272
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fb96b6ec1da75b743ea8e595d508796b7cbee05&vid=8fb96b6ec1da75b743ea8e595d508796b7cbee05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %