Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, Trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid trimethyl ester
T2707-25G T2707-5G
TCIAT2707-25GEA 99 EUR
TCIAT2707-25G TCIAT2707-5G
Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo ≥98.0% (por GC)
Benceno-1,3,5-tricarboxilato de trimetilo
Formula: C₁₂H₁₂O₆
MW: 252,22 g/mol
Pto. Ebullición: 230°C
Pto. de fusión: 146,5…147 °C
Número MDL: MFCD00008434
Núm. CAS: 2672-58-4
EINECS: 220-215-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89fc7b50dd7d16085743fe120ee8c955c2f7cca6&vid=89fc7b50dd7d16085743fe120ee8c955c2f7cca6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C