Paladio (II) acetato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A1424-1G
A1424-5G
TCIAA1424-1GEA
210
EUR
TCIAA1424-1G
TCIAA1424-5G
Paladio (II) acetato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Paladio (II) acetato
Formula:
C₄H₆O₄Pd Pto. de fusión: 205 °C |
Número MDL:
MFCD00012453 Núm. CAS: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 Índice Merck: 14,06991 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | 98.0 to 102.0 % |