Ácido 4-(aminometil)benzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0965-25G A0965-500G A0965-100G
TCIAA0965-25GEA 32 EUR
TCIAA0965-25G TCIAA0965-500G TCIAA0965-100G
Ácido 4-(aminometil)benzoico ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-(aminometil)benzoico
Formula: C₈H₉NO₂
Número MDL: MFCD00010203
Núm. CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b0041a414f081dae5376b1a6f26f0ffd5930ae8&vid=8b0041a414f081dae5376b1a6f26f0ffd5930ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 5.0 %