Ácido metoxiacético ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methoxyacetic acid
M0827-25G M0827-500G
TCIAM0827-25GEA 16 EUR
TCIAM0827-25G TCIAM0827-500G
Ácido metoxiacético ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Ácido metoxiacético
Formula: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 125°C
Número MDL: MFCD00004308
Núm. CAS: 625-45-6
EINECS: 210-894-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&vid=27248a8c10422336d15b113a85ae752db04b7704&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %