Ácido galactarico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Galactaric acid, rel-(2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid, (2R,3S,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanedioic acid
M0466-25G M0466-500G
TCIAM0466-25GEA 18 EUR
TCIAM0466-25G TCIAM0466-500G
Ácido galactarico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido galactarico
Formula: C₆H₁₀O₈
MW: 210,14 g/mol
Pto. de fusión: 220…225 °C
Densidad: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004239
Núm. CAS: 526-99-8
EINECS: 208-404-0
Índice Merck: 14,04331
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&vid=88e9a3e2e60063d8226849f87d6ddb9aadf921ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency