Acetato de 4-nitrofenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: P-Acetoxynitrobenzene, 1-Acetoxy-4-nitrobenzene
A0040-25G A0040-100G
TCIAA0040-25GEA 126 EUR
TCIAA0040-25G TCIAA0040-100G
Acetato de 4-nitrofenilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 4-nitrofenilo
Formula: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007326
Núm. CAS: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&vid=a605faceb75b90112b338187ee4ac74bf4963365&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency