Carbonato de bis(4-nitrofenilo) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
C1481-25G C1481-5G
TCIAC1481-25GEA 100 EUR
TCIAC1481-25G TCIAC1481-5G
Carbonato de bis(4-nitrofenilo) ≥98.0% (by HPLC)
Carbonato de bis(4-nitrofenilo)
Formula: C₁₃H₈N₂O₇
MW: 304.22 g/mol
Número MDL: MFCD00007322
Núm. CAS: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a7ae9563a0de0dd6b3d11f3977c8b46745e4e3&vid=77a7ae9563a0de0dd6b3d11f3977c8b46745e4e3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C