Carbonato de difenilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0043-25G
C0043-500G
TCIAC0043-25GEA
17
EUR
TCIAC0043-25G
TCIAC0043-500G
Carbonato de difenilo ≥99.0% (por GC)
Carbonato de difenilo
Formula:
C₁₃H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 301 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 78 °C Densidad: 1,272 g/cm³ (14 °C) Pto. de inflamación: 168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003037 Núm. CAS: 102-09-0 EINECS: 203-005-8 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,07278 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 79.0 to 82.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |