3-(Trifluorometil)pirazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluorometil)-1H-pirazol
T2765-1G T2765-5G
TCIAT2765-1GEA 24 EUR
TCIAT2765-1G TCIAT2765-5G
3-(Trifluorometil)pirazol ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluorometil)pirazol
Formula: C₄H₃F₃N₂
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00115018
Núm. CAS: 20154-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&vid=5da0228cc084954393dcc5ad7c80ccb0d6ae1634&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C