1-Fluoroadamantano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
F0511-250MG F0511-1G
TCIAF0511-250MGEA 63 EUR
TCIAF0511-250MG TCIAF0511-1G
1-Fluoroadamantano ≥98.0% (por GC)
1-Fluoroadamantano
Formula: C₁₀H₁₅F
Pto. de fusión: 257°C
Núm. CAS: 768-92-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eed2ebc2ac162e4b75ec0a2c53a6f58b6ff34cf2&vid=eed2ebc2ac162e4b75ec0a2c53a6f58b6ff34cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %