2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0826-25G F0826-5G
TCIAF0826-25GEA 125 EUR
TCIAF0826-25G TCIAF0826-5G
2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₃F₄N
Número MDL: MFCD03092901
Núm. CAS: 94239-04-0
EINECS: 428-100-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&vid=d15de23d6d6bdb51601a51fd6c11b82627dad473&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %