5-Fluoro-o-anísaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-anísaldehído, 5-Fluoro-2-metoxibenzaldehído
F0428-1G F0428-5G
TCIAF0428-1GEA 24 EUR
TCIAF0428-1G TCIAF0428-5G
5-Fluoro-o-anísaldehído ≥97.0% (por GC)
5-Fluoro-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. Ebullición: 118°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00143458
Núm. CAS: 19415-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&vid=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency