2-Fluoropiridina-3-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Cyano-2-fluoropyridine
C2538-25G C2538-5G
TCIAC2538-25GEA 210 EUR
TCIAC2538-25G TCIAC2538-5G
2-Fluoropiridina-3-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluoropiridina-3-carbonitrilo
Formula: C₆H₃FN₂
Pto. Ebullición: 196 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 30…30,5 °C
Número MDL: MFCD03095082
Núm. CAS: 3939-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&vid=d5ceaefae1dc10a16d0a7d09b21add81a043b816&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %