2-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide, 1-(Cyanmethyl)-2-(trifluormethyl)benzene

T2366-25G T2366-5G
TCIAT2366-25GEA 110 EUR
TCIAT2366-25G TCIAT2366-5G
2-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: 29…30 °C
Número MDL: MFCD00001903
Núm. CAS: 3038-47-9
EINECS: 221-239-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=80012c18a2d06d799ec0ca0cf7579f0fc3891fd2&vid=80012c18a2d06d799ec0ca0cf7579f0fc3891fd2&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR