3-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
T2367-25G T2367-5G
TCIAT2367-25GEA 82 EUR
TCIAT2367-25G TCIAT2367-5G
3-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
MW: 185,15 g/mol
Pto. Ebullición: 93°C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00001913
Núm. CAS: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&vid=046fb2ec7d4a14853d44ab29971c6236d330f056&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %