2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
F0642-1G F0642-5G
TCIAF0642-1GEA 22 EUR
TCIAF0642-1G TCIAF0642-5G
2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2-Fluoro-5-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Número MDL: MFCD00142921
Núm. CAS: 127667-01-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d428d9910832353390cdccd1622c53910b0e175d&vid=d428d9910832353390cdccd1622c53910b0e175d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C