3-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0671-1G F0671-5G
TCIAF0671-1GEA 22 EUR
TCIAF0671-1G TCIAF0671-5G
3-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-4-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Número MDL: MFCD00215835
Núm. CAS: 331-62-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&vid=6fdc6ca0073ec54275e8c4e8db11a90de5b7be19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C