5-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
F0479-1G F0479-5G
TCIAF0479-1GEA 22 EUR
TCIAF0479-1G TCIAF0479-5G
5-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆FNO
Número MDL: MFCD02683503
Núm. CAS: 189628-38-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06b0c9842a950d510ff97c30c98138a7de122ca4&vid=06b0c9842a950d510ff97c30c98138a7de122ca4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency