3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etan-1-ona
B1949-25G
B1949-5G
TCIAB1949-25GEA
75
EUR
TCIAB1949-25G
TCIAB1949-5G
3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona ≥98.0% (por GC)
3',5'-Bis(trifluorometil)acetofenona
Formula:
C₁₀H₆F₆O Pto. Ebullición: 95 °C (15 -rr) Densidad: 1,42 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 82°C |
Número MDL:
MFCD00009910 Núm. CAS: 30071-93-3 EINECS: 250-023-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |