Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,4,4-Trifluoroacetoacetato de etilo
T0810-25G
T0810-500G
T0810-100G
TCIAT0810-25GEA
47
EUR
TCIAT0810-25G
TCIAT0810-500G
TCIAT0810-100G
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato ≥98.0% (por GC)
Etilo 4,4,4-trifluoroacetoacetato
Formula:
C₆H₇F₃O₃ Pto. Ebullición: 132°C Pto. de fusión: –39 °C Densidad: 1,2586 g/cm³ (15.5 °C) Pto. de inflamación: 39°C |
Número MDL:
MFCD00000424 Núm. CAS: 372-31-6 EINECS: 206-750-7 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |