3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
F0366-25G F0366-5G
TCIAF0366-25GEA 94 EUR
TCIAF0366-25G TCIAF0366-5G
3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona ≥98.0% (por GC)
3'-Fluoro-4'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: 92 °C
Número MDL: MFCD00026219
Núm. CAS: 455-91-4
EINECS: 207-253-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=baf05199fc60af2be52bcffb1b0280167eb316fb&vid=baf05199fc60af2be52bcffb1b0280167eb316fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C