21-Acetato de dexametasona ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 11β,17α-Dihydroxy-21-(ethanoyloxy)-9-fluor-16α-methyl-1,4-pregnadien-3,20-dion, Dexamethasone acetate
D3628-1G D3628-5G
TCIAD3628-1GEA 63 EUR
TCIAD3628-1G TCIAD3628-5G
21-Acetato de dexametasona ≥98.0% (by HPLC)
21-Acetato de dexametasona
Formula: C₂₄H₃₁FO₆
MW: 434,5 g/mol
Pto. de fusión: 240°C
Número MDL: MFCD00027407
Núm. CAS: 1177-87-3
EINECS: 214-646-8
Índice Merck: 14,02943
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09985406afecb1e4dc8153022e31f283ea96829e&vid=09985406afecb1e4dc8153022e31f283ea96829e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +84.0 to +90.0 deg (C=1, Dioxane)