Heptafluorobutirato de metilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoate, Methyl perfluorobutyrate
H1033-25G
H1033-5G
TCIAH1033-25GEA
199
EUR
TCIAH1033-25G
TCIAH1033-5G
Heptafluorobutirato de metilo ≥97.0% (por GC)
Heptafluorobutirato de metilo
Formula:
C₅H₃F₇O₂ Pto. Ebullición: 81°C Pto. de fusión: –86 °C Densidad: 1,472 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00000433 Núm. CAS: 356-24-1 EINECS: 206-600-0 UN: 3272 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |