Paladio (II) trifluoroacetato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Trifluoroacetato de paladio(II)
P1870-1G P1870-5G
TCIAP1870-1GEA 223 EUR
TCIAP1870-1G TCIAP1870-5G
Paladio (II) trifluoroacetato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Paladio (II) trifluoroacetato
Formula: C₄F₆O₄Pd
MW: 332,45 g/mol
Número MDL: MFCD00013204
Núm. CAS: 42196-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fbd18f5c5502d512a16976f063ec093a4ed706c&vid=5fbd18f5c5502d512a16976f063ec093a4ed706c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %