4-(Trifluorometil)tiobenzamida ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
T2771-25G T2771-5G
TCIAT2771-25GEA 154 EUR
TCIAT2771-25G TCIAT2771-5G
4-(Trifluorometil)tiobenzamida ≥98.0% (by HPLC)
4-(Trifluorometil)tiobenzamida
Formula: C₈H₆F₃NS
MW: 205.2
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 135
Número MDL: MFCD00051806
Núm. CAS: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&vid=ef23beec46a5794838a0a624ac3a22a331dc4031&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 93.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C