4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0279-5G N0279-25G
TCIAN0279-5GEA 66 EUR
TCIAN0279-5G TCIAN0279-25G
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol ≥99.0% (por GC)
4-Nitro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Pto. Ebullición: 135 - 138 °C (0,01 -rr)
Pto. de fusión: 81 °C
Número MDL: MFCD00014714
Núm. CAS: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,09253
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3df063f17cd626d8e5ff969abc8b99e96010ea2&vid=c3df063f17cd626d8e5ff969abc8b99e96010ea2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 81.0 deg-C