(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2720-25G T2720-5G
TCIAT2720-25GEA 67 EUR
TCIAT2720-25G TCIAT2720-5G
(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano ≥98.0% (por GC)
(3,3,3-Trifluoropropil)trimetoxisilano
Formula: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Pto. Ebullición: 144°C
Densidad: 1,137 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 38°C
Número MDL: MFCD00039266
Núm. CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&vid=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %