2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol, 1H,1H-Perfluoropentan-1-ol
N0810-1G N0810-5G N0810-25G
TCIAN0810-1GEA 47 EUR
TCIAN0810-1G TCIAN0810-5G TCIAN0810-25G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol ≥97.0% (por GC)
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
Formula: C₅H₃F₉O
MW: 250,06 g/mol
Pto. Ebullición: 111°C
Número MDL: MFCD00236714
Núm. CAS: 355-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&vid=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %