2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
F0780-25G
F0780-5G
TCIAF0780-25GEA
197
EUR
TCIAF0780-25G
TCIAF0780-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol
Formula:
C₇H₄F₄O MW: 180,1 g/mol Pto. Ebullición: 146 °C (1013 hPa) Densidad: 1,436 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 57°C |
Número MDL:
MFCD00061286 Núm. CAS: 141483-15-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |