Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B2186-1G B2186-5G
TCIAB2186-1GEA 34 EUR
TCIAB2186-1G TCIAB2186-5G
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3,5-bis(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₈H₃ClF₆O₂S
Pto. de fusión: 36…38 °C
Número MDL: MFCD00014725
Núm. CAS: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea52ca7d9708c37f731e1848f90c0a0017c2c03&vid=6ea52ca7d9708c37f731e1848f90c0a0017c2c03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %