2-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T2604-25G
T2604-5G
TCIAT2604-25GEA
52
EUR
TCIAT2604-25G
TCIAT2604-5G
2-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(Trifluorometoxi)bencenosulfonamida
Formula:
C₇H₆F₃NO₃S MW: 241.19 g/mol |
Número MDL:
MFCD01320751 Núm. CAS: 37526-59-3 EINECS: 448-450-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 185.0 to 190.0 deg-C |