4-Iodoimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Iodo-1H-imidazol
I0812-1G
I0812-5G
TCIAI0812-1GEA
41
EUR
TCIAI0812-1G
TCIAI0812-5G
4-Iodoimidazol ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Iodoimidazol
Formula:
C₃H₃IN₂ Pto. de fusión: 137…138 °C |
Número MDL:
MFCD01632213 Núm. CAS: 71759-89-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 136.0 to 140.0 deg-C |